D-Cycloserine
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: D-(+)-Cycloserine, Cycloserine, D(+)-Cycloserine, (R)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, D-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (R)-(+)-Cycloserine
A1943.0001 A1943.0005 A1943.0025
A1943.0001EA 88.6 EUR
A1943.0001 A1943.0005 A1943.0025
D-Cycloserine
D-Cycloserine
Formule: C₃H₆N₂O₂
MW: 102.09 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00005353
CAS nummer: 68-41-7
EINECS: 200-688-4