D-Cycloserine
Leverancier: BACHEM BIOCHEMICA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: D-(+)-Cycloserine, Cycloserine, D(+)-Cycloserine, (R)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, D-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (R)-(+)-Cycloserine
4030155.0005 4030155.0025
BACE4030155.0005EA 0 EUR
BACE4030155.0005 BACE4030155.0025
D-Cycloserine
D-Cycloserine
Formule: C₃H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00005353
CAS nummer: 68-41-7
EINECS: 200-688-4