3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
293930050 293930250
ACRO293930050EA 25.7 EUR
ACRO293930050 ACRO293930250
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 99%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO
Kookpunt: 138…139 °C (2,5 mmHg)
Smeltpunt: 28…33 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042186
CAS nummer: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥98.5 %