5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14219.09 A14219.18 A14219.30
A14219.09EA 47.9 EUR
A14219.09 A14219.18 A14219.30
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥98%
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 93777-26-5 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.5700 Boiling Point: 230° Beilstein Reference: 7632798 MDL No.: MFCD00070755
Formule: C₇H₄BrFO
Kookpunt: 230 °C
Smeltpunt: 49 °C
Dichtheid: 1,710
Vlampunt: 109 °C (228 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070755
CAS nummer: 93777-26-5
EINECS: 298-056-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable