4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16112.06 A16112.14 A16112.22
A16112.06EA 44.8 EUR
A16112.06 A16112.14 A16112.22
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 57848-46-1 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Melting Point: 59-63° Boiling Point: 42°/19mm MDL No.: MFCD00143261
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Kookpunt: 42 °C (19 mmHg)
Smeltpunt: 59…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143261
CAS nummer: 57848-46-1