2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B24989.06 B24989.14
B24989.06EA 31.1 EUR
B24989.06 B24989.14
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 57381-39-2 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 Melting Point: 88-92° Beilstein Reference: 8678330 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00142875
Formule: C₇H₃BrFN
Kookpunt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 88…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142875
CAS nummer: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable