3-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13318.06 A13318.14
A13318.06EA 25.1 EUR
A13318.06 A13318.14
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥98%
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 79630-23-2 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 134-136°/33mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00055432
Formule: C₇H₃BrFN
Kookpunt: 134…136 °C (33 mmHg)
Smeltpunt: 54…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055432
CAS nummer: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III