4-(4-Nitrobenzyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20890.0025
8.20890.0100
8.20890.0005
8.20890.0025EA
176
EUR
8.20890.0025
8.20890.0100
8.20890.0005
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Formule:
C₁₂H₁₀N₂O₂ MW: 214.22 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006445 CAS nummer: 1083-48-3 EINECS: 214-108-2 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 68 - 71 °C |
Molar Mass | 214.22 g/mol |