2-Bromo-4-fluorobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L19321.06 L19321.14
L19321.06EA 52.7 EUR
L19321.06 L19321.14
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid ≥98%
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1006-41-3 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 167-169° Beilstein Reference: 2614292
Formule: C₇H₄BrFO₂
Kookpunt: 289 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 167…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055370
CAS nummer: 1006-41-3