4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30548.01
30548.02
SERA30548.01EA
0
EUR
SERA30548.01
SERA30548.02
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Formule:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006445 CAS nummer: 1083-48-3 EINECS: 214-108-2 |