3-Bromo-4-fluorobenzoic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24711.03 B24711.06
B24711.03EA 23.6 EUR
B24711.03 B24711.06
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid 96%
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 1007-16-5 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 138-141° MDL No.: MFCD00042463
Formule: C₇H₄BrFO₂
Smeltpunt: 138…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042463
CAS nummer: 1007-16-5
EINECS: 213-751-6