4-Bromo-2-fluorobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20118.06
B20118.14
B20118.06EA
67.4
EUR
B20118.06
B20118.14
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid ≥98%
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 112704-79-7
Molecular Formula: C7H4BrFO2
Formula Weight: 219.01
Melting Point: 210-213°
Beilstein Reference: 6323931
Formule:
C₇H₄BrFO₂ Smeltpunt: 210…213 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00143263 CAS nummer: 112704-79-7 |