2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
MQ100
93285-1G 93285-25G 93285-5G
93285-1GEA 42.9 EUR
93285-1G 93285-25G 93285-5G
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, Supelco®
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₁₈H₁₂N₆
MW: 312.33 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006045
CAS nummer: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b614188da3585af8f3210f47b29434d2277b13ea&vid=31cd05efeb4d8311f54ee5242db22d2b98d9ee39&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f1bf05ec0a588c86a83713f218f64239ab9d054&vid=dbc851fb9f6226f0def1e768c5aafdd9897a6866&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78a35116ee243c85c68ff5eaf50219ad068efc50&vid=1d4e80821e795ee97e0a65cf54986f5d06218217&prid=web&clid=SAPDAM