1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
249400250
249401000
ACRO249400250EA
59.6
EUR
ACRO249400250
ACRO249401000
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 99+%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Formule:
C₆H₃BrFI Kookpunt: 241 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 46…49 °C Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010608 CAS nummer: 105931-73-5 |
Specification Test Results
Appearance | Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 46 to 49 °C |
GC | ≥99.0 % |