1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
A15884.14 A15884.22
A15884.14EA 56.2 EUR
A15884.14 A15884.22
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 105931-73-5 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Beilstein Reference: 4740250 MDL No.: MFCD00010608
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300.9 g/mol
Kookpunt: 241
Smeltpunt: 46…50 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010608
CAS nummer: 105931-73-5