1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
A12104.06 A12104.14
A12104.06EA 46.8 EUR
A12104.06 A12104.14
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Purity: 98% CAS No.: 407-14-7 Molecular Formula: C7H4BrF3O Formula Weight: 241.01 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Unpleasant Boiling Point: 155-157° Beilstein Reference: 2046332 MDL No.: MFCD00040834
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01 g/mol
Kookpunt: 155…157 °C
Dichtheid: 1.622
Vlampunt: 67 °C (152 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040834
CAS nummer: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
UN: 3334
ADR: 9