1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TL00418.1 TL00418.10
MAYBTL00418.1EA 0 EUR
MAYBTL00418.1 MAYBTL00418.10
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
Kookpunt: 153 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040834
CAS nummer: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
UN: 3334
ADR: 9,