1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14964.0010 8.14964.0050
8.14964.0010EA 0 EUR
8.14964.0010 8.14964.0050
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01 g/mol
Kookpunt: 153
Dichtheid: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040834
CAS nummer: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
UN: 3334
Order Now
Specification Test Results
Solubility 11.7 mg/l (20 °C)
Molar Mass 241.01 g/mol
Boiling Point 91 - 92 °C (100 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (55 °C)
Flash Point 67 °C
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)