4-Bromo-2-fluorophenol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
293920250 293920050 293921000
ACRO293920250EA 65.9 EUR
ACRO293920250 ACRO293920050 ACRO293921000
4-Bromo-2-fluorophenol 98%
4-Bromo-2-fluorophenol
Formule: C₆H₄BrFO
Kookpunt: 79 °C (7 mmHg)
Dichtheid: 1,74 g/cm³
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011722
CAS nummer: 2105-94-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %