4-Bromo-2-fluorophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
A10804.14
A10804.06
A10804.22
A10804.14EA
68
EUR
A10804.14
A10804.06
A10804.22
4-Bromo-2-fluorophenol ≥97%
4-Bromo-2-fluorophenol
Purity: 97+%
CAS No.: 2105-94-4
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5660
Boiling Point: 82-83°/10mm
Beilstein Reference: 1861281
MDL No.: MFCD00011722
Formule:
C₆H₄BrFO Kookpunt: 82…83 °C (10 mmHg) Dichtheid: 1,744 Vlampunt: 98 °C (208 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011722 CAS nummer: 2105-94-4 |