2-Bromo-4-fluorophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11263.06 A11263.14 A11263.22 AB114209.0100
A11263.06EA 37 EUR
A11263.06 A11263.14 A11263.22 ABCRAB114209.0100
2-Bromo-4-fluorophenol ≥98%
2-Bromo-4-fluorophenol
Purity: 98+% CAS No.: 496-69-5 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Flash Point: 85°(185°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 123-125°/50mm Beilstein Reference: 2355593 MDL No.: MFCD00010614
Formule: C₆H₄BrFO
Kookpunt: 123…125 °C (50 mmHg)
Smeltpunt: 42…46 °C
Vlampunt: 85 °C (185 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010614
CAS nummer: 496-69-5