2-Bromo-5-fluorophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 147460-41-1
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 184-186°
Beilstein Reference: 7915214
MDL No.: MFCD00040939
Formule:
C₆H₄BrFO Kookpunt: 184…186 °C Dichtheid: 1,717 Vlampunt: 87 °C (188 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040939 CAS nummer: 147460-41-1 |