1-Bromo-3-iodobenzene 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
249420100 249420500
ACRO249420100EA 59 EUR
ACRO249420100 ACRO249420500
1-Bromo-3-iodobenzene 98+%
1-Bromo-3-iodobenzene
Formule: C₆H₄BrI
Kookpunt: 120 °C (18 mmHg)
Dichtheid: 2,21 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001043
CAS nummer: 591-18-4
EINECS: 209-703-9
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6590 to 1.6620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %