1-Bromo-3-iodobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromoiodobenzene
A19596.14 A19596.22
A19596.14EA 77.1 EUR
A19596.14 A19596.22
1-Bromo-3-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-3-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 591-18-4 Molecular Formula: C6H4BrI Formula Weight: 282.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6620 Odour: Recognizable Melting Point: -9° Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 1854384 MDL No.: MFCD00001043
Formule: C₆H₄BrI
MW: 282.91 g/mol
Kookpunt: 252 °C
Smeltpunt: –9 °C
Dichtheid: 2.219
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001043
CAS nummer: 591-18-4
EINECS: 209-703-9