1-Bromo-4-iodobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 589-87-7
Molecular Formula: C6H4BrI
Formula Weight: 282.91
Odour: Recognizable
Melting Point: 89-93°
Boiling Point: 252°
Beilstein Reference: 1904545
MDL No.: MFCD00001051
Formule:
C₆H₄BrI Kookpunt: 252 °C Smeltpunt: 89…93 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001051 CAS nummer: 589-87-7 EINECS: 209-662-7 |