2-Bromoaniline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
106610250 106611000 106615000
ACRO106610250EA 40.2 EUR
ACRO106610250 ACRO106611000 ACRO106615000
2-Bromoaniline 98%
2-Bromoaniline
Formule: C₆H₆BrN
Kookpunt: 229 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 29…31 °C
Dichtheid: 1,578 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007632
CAS nummer: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %