2-Bromoaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11788.14 A11788.22 A11788.36
A11788.14EA 40.6 EUR
A11788.14 A11788.22 A11788.36
2-Bromoaniline ≥98%
2-Bromoaniline
Purity: 98% CAS No.: 615-36-1 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 228-230° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007632
Formule: C₆H₆BrN
Kookpunt: 228…230 °C
Smeltpunt: 27…31 °C
Dichtheid: 1,578
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007632
CAS nummer: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III