3-Bromoaniline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
177210050 177210250 177211000
ACRO177210050EA 24.6 EUR
ACRO177210050 ACRO177210250 ACRO177211000
3-Bromoaniline 98%
3-Bromoaniline
Formule: C₆H₆BrN
Kookpunt: 251 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,58 g/cm³
Vlampunt: >230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007757
CAS nummer: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear light yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6240 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %