2,4-Dibromo-6-nitroaniline 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L20333.06
L20333.14
L20333.06EA
22.4
EUR
L20333.06
L20333.14
2,4-Dibromo-6-nitroaniline 99%
2,4-Dibromo-6-nitroaniline
Purity: 99%
CAS No.: 827-23-6
Molecular Formula: C6H4Br2N2O2
Formula Weight: 295.92
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 2805574
Formule:
C₆H₄Br₂N₂O₂ MW: 295.92 g/mol Smeltpunt: 129…131 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012107 CAS nummer: 827-23-6 |