1,4-Dibromo-2-nitrobenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10472.14 A10472.22
A10472.14EA 31.1 EUR
A10472.14 A10472.22
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene ≥99%
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene
Purity: 99% CAS No.: 3460-18-2 Molecular Formula: C6H3Br2NO2 Formula Weight: 280.91 Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 1950425
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
Smeltpunt: 82…85 °C
Dichtheid: 2,374
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007046
CAS nummer: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8
UN: 3077
ADR: 9,III