1-Bromo-2-nitrobenzene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromonitrobenzene
150350050 150350250 150351000
ACRO150350050EA 0 EUR
ACRO150350050 ACRO150350250 ACRO150351000
1-Bromo-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₄BrNO₂
Kookpunt: 261 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 40…43 °C
Dichtheid: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007045
CAS nummer: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN: 3459
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %