1-Bromo-2-nitrobenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11686.0B A11686.18 A11686.30
A11686.0BEA 776 EUR
A11686.0B A11686.18 A11686.30
1-Bromo-2-nitrobenzene ≥99%
1-Bromo-2-nitrobenzene
Purity: 99% CAS No.: 577-19-5 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Flash Point: 112°(233°F) Melting Point: 40-44° Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 2044109 UN No.: 3459 MDL No.: MFCD00007045
Formule: C₆H₄BrNO₂
Kookpunt: 261 °C
Smeltpunt: 40…44 °C
Dichtheid: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 112 °C (233 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007045
CAS nummer: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN: 3459
ADR: 6.1,III