1-Bromo-4-nitrobenzene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromonitrobenzene
173360100 173360250 173361000
ACRO173360100EA 34.1 EUR
ACRO173360100 ACRO173360250 ACRO173361000
1-Bromo-4-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₄BrNO₂
Kookpunt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 125…127 °C
Dichtheid: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: ≥ 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007280
CAS nummer: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
UN: 3459
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to yellow to orange to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
GC ≥97.5 %