1-Bromo-4-nitrobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A17705.06 A17705.14 A17705.22 A17705.36
A17705.06EA 25.8 EUR
A17705.06 A17705.14 A17705.22 A17705.36
1-Bromo-4-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-4-nitrobenzene
Purity: 98% CAS No.: 586-78-7 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 124-127° Boiling Point: 254-256° UN No.: 3459 MDL No.: MFCD00007280
Formule: C₆H₄BrNO₂
Kookpunt: 254…256 °C
Smeltpunt: 124…127 °C
Dichtheid: 1,948
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007280
CAS nummer: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
UN: 3459
ADR: 6.1,III