2-Bromo-5-nitroanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25331.04
B25331.09
B25331.04EA
39.8
EUR
B25331.04
B25331.09
2-Bromo-5-nitroanisole ≥98%
2-Bromo-5-nitroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 77337-82-7
Molecular Formula: C7H6BrNO3
Formula Weight: 232.03
Melting Point: 102-107°
Beilstein Reference: 2520496
Formule:
C₇H₆BrNO₃ Smeltpunt: 102…107 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041250 CAS nummer: 77337-82-7 EINECS: 278-669-5 |