2-Bromoanisole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2-methoxybenzene
170260250 170261000
ACRO170260250EA 58.3 EUR
ACRO170260250 ACRO170261000
2-Bromoanisole 97%
2-Bromoanisole
Formule: C₇H₇BrO
Kookpunt: 223 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2 °C
Dichtheid: 1,502 g/cm³
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000064
CAS nummer: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %