2-Bromoanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2-methoxybenzene
A11692.14 A11692.22 A11692.36
A11692.14EA 35.4 EUR
A11692.14 A11692.22 A11692.36
2-Bromoanisole ≥98%
2-Bromoanisole
Purity: 98% CAS No.: 578-57-4 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5740 Melting Point: 2-3° Boiling Point: 220-222° Beilstein Reference: 1859996 MDL No.: MFCD00000064
Formule: C₇H₇BrO
Kookpunt: 220…222 °C
Smeltpunt: 2…3 °C
Dichtheid: 1,511
Vlampunt: 96 °C (204 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000064
CAS nummer: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
UN: 3082
ADR: 9,III