2-Bromoanisole
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB00813.1 SB00813.10 SB00813.50
MAYBSB00813.1EA 0 EUR
MAYBSB00813.1 MAYBSB00813.10 MAYBSB00813.50
2-Bromoanisole
2-Bromoanisole
Formule: C₇H₇BrO
Kookpunt: 223 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000064
CAS nummer: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable