3-Bromoanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Bromo-3-methoxybenzene
A15625.14
A15625.22
A15625.36
A15625.14EA
38.5
EUR
A15625.14
A15625.22
A15625.36
3-Bromoanisole ≥98%
3-Bromoanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 2398-37-0
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5640
Melting Point: ca 2°
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 1524687
MDL No.: MFCD00000081
Formule:
C₇H₇BrO Kookpunt: 210…211 °C Smeltpunt: ∼2 °C Dichtheid: 1,489 Vlampunt: 93 °C (199 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000081 CAS nummer: 2398-37-0 EINECS: 219-264-5 |