2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A19858.09
A19858.18
A19858.09EA
121
EUR
A19858.09
A19858.18
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene ≥98%
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 2674-34-2
Molecular Formula: C8H8Br2O2
Formula Weight: 295.96
Melting Point: 144-148°
Beilstein Reference: 1953103
Formule:
C₈H₈Br₂O₂ Smeltpunt: 144…148 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00025694 CAS nummer: 2674-34-2 |