4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14439.14
A14439.22
A14439.14EA
37.7
EUR
A14439.14
A14439.22
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98%
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Purity: 98%
CAS No.: 17715-69-4
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.07
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5720
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 153-155°/18mm
Beilstein Reference: 1867593
MDL No.: MFCD00009844
Formule:
C₈H₉BrO₂ Kookpunt: 153…155 °C (18 mmHg) Smeltpunt: 24…26 °C Dichtheid: 1,496 Vlampunt: 113 °C (235 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009844 CAS nummer: 17715-69-4 EINECS: 241-717-0 |