Voordelige flessen, smalle opening, met schroefdop, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
332089-0004 332089-0008 332089-0016 332089-0032
331-4241EA 426 EUR
331-4241 331-4242 331-4243 331-4244
Voordelige flessen, smalle opening, met schroefdop, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
HDPE, doorschijnend met PP-schroefdop.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig van −100 tot +120 °C
  • Lekvrij
De voordelige flessen met smalle hals zijn lichtgewicht versies van de originele Nalgene®-fles van laboratoriumkwaliteit, geschikt voor lichtere, algemene toepassingen.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage,Producttransparantie en openbaarmaking Lage impact op de fabricage,Producttransparantie en openbaarmaking
Milieu certificering IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label NAR Certificate of Retirement, ACT Label