Diagnoseflessen, smalle hals, rond, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
322006-9025 322006-9050 322006-9125
NALG322006-9025EA 1880 EUR
NALG322006-9025 NALG322006-9050 NALG322006-9125
Diagnoseflessen, smalle hals, rond, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
Flessen met polypropyleen sluiting, gebruikt voor veilige opslag en transport van monsters met een klein volume en waardevolle reagentia.
  • Niet-steriel
  • Gemaakt van doorschijnend PPCO met natuurlijke kleur
  • Lekvrij
Thermo Scientific™ Nalgene™ Natural PPCO diagnostic bottles with closures are used in test kits and many small-volume applications. These autoclavable and durable polypropylene copolymer bottles are tray packed with closure for easy handling and feature uniform walls resistant to splitting or puncturing.
Certificaten: In overeenstemming met ISO 13485:2003 en 21CFR177.1520, USP Klasse VI.
Verpakking: De flessen zijn verpakt in plateaus met krimpfolie. De sluitingen zijn verpakt in afzonderlijke polyester zakken binnen hetzelfde karton.