Diagnoseflessen, smalle hals, rond, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
362002-9050 362002-9125 362002-9025
NALG362002-9050EA 1173 EUR
NALG362002-9050 NALG362002-9125 NALG362002-9025
Diagnoseflessen, smalle hals, rond, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
Flessen zonder sluiting, gebruikt om kleine volumes van waardevolle reagentia op te slaan en te verzenden.
  • Niet-steriel
  • De duurzame, uniforme wanden zijn splijt- of perforatiebestendig
  • Lekvrij bij gemonteerde Nalgene-sluiting
Natural, translucent high-density polyethylene, durable, uniform walls resistant to splitting or puncturing, A sample product certificate providing cytotoxicity, USP Class VI, FDA compliance 21 CFR and other regulatory compliance information is available or can be requested from our certificates of compliance database.
Certificaten: In overeenstemming met ISO 13485:2003 en 21CFR177.1520, USP Klasse VI.
Bestelinformatie: Gekleurde sluitingen moeten afzonderlijk besteld worden.