Diagnoseflessen, smalle hals, rond, zonder schroefdop Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
362006-9050 362006-9025 362006-9125
NALG362006-9050EA 1271 EUR
NALG362006-9050 NALG362006-9025 NALG362006-9125
Diagnoseflessen, smalle hals, rond, zonder schroefdop Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
Flessen zonder sluiting, gebruikt voor monsteropslag en het transport van waardevolle reagentia met een klein volume.
  • Niet-steriel
  • Het natuurlijk doorschijnend PPCO biedt een uitstekende chemische bestendigheid
  • De duurzame, uniforme wanden zijn splijt- of perforatiebestendig
  • Lekvrij bij gemonteerde sluiting
Certificaten: In overeenstemming met ISO 13485:2003 en 21CFR177.1520, USP Klasse VI.
Bestelinformatie: Gekleurde sluitingen moeten afzonderlijk besteld worden.