2-Bromophenol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
157360100 157360500
ACRO157360100EA 58.9 EUR
ACRO157360100 ACRO157360500
2-Bromophenol 98%
2-Bromophenol
Formule: C₆H₅BrO
Kookpunt: 195 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 5 °C
Dichtheid: 1,49 g/cm³
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002146
CAS nummer: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01413
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %