4-Bromophenol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
304410050 304411000 304415000
ACRO304410050EA 29.3 EUR
ACRO304410050 ACRO304411000 ACRO304415000
4-Bromophenol 97%
4-Bromophenol
Formule: C₆H₅BrO
Kookpunt: 236 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 64…68 °C
Dichtheid: ~ 1,84 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: ≥ 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002313
CAS nummer: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01413
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %