4-Bromophenol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14873.22
A14873.0E
A14873.36
A14873.22EA
40.2
EUR
A14873.22
A14873.0E
A14873.36
4-Bromophenol ≥99%
4-Bromophenol
Purity: 99%
CAS No.: 106-41-2
Molecular Formula: C6H5BrO
Formula Weight: 173.01
Flash Point:
Formule:
C₆H₅BrO Kookpunt: 235…238 °C Smeltpunt: 62…66 °C Dichtheid: 1,840 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002313 CAS nummer: 106-41-2 EINECS: 203-394-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1428 |