Bekers, laag model
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1534 1535 1536 1537 1538 1539
KART1534EA 65.1 EUR
KART1534 KART1535 KART1536 KART1537 KART1538 KART1539
Bekers, laag model
Bekers
PFA, doorschijnend, met tuit.
  • Ruimtebesparend, stapelbaar ontwerp
  • Hoge thermische bestendigheid van −250 tot +270 °C
  • Autoclaveerbaar, eenvoudig te reinigen
Schaalverdelingen in reliëf zijn gemakkelijk te lezen en bestendig tegen slijtage door herhaaldelijk gebruik.