Cleanroom doekjes, steriel, Sterile TexTra™ 10
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TX3225 TX3224
115-0594EA 1020 EUR
115-0594 115-0593
Cleanroom doekjes, steriel, Sterile TexTra™ 10
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Steriele cleanroom doekjes
Deze enkelgelaagde zware polyester doekjes met afgedichte randen hebben hetzelfde absorptievermogen als een dubbel gelaagd doekje. Ze zijn geschikt voor alle algemene toepassingen en voor het aanbrengen en verwijderen van grote hoeveelheden schoonmaakoplossingen en desinfecterende middelen.
  • Uitstekend voor het voorkomen van morsen
  • Dankzij de afgedichte rand komen er geen deeltjes en vezels vrij
  • Voor een gemakkelijke en snelle reiniging van aseptische cleanrooms zonder de steriliteit van deze omgevingen in gevaar komt
  • Bestand tegen blootstelling aan
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model Sterile TexTra™ 10
Environmentally Preferable
Gewicht 233 g/m²
Absorptievermogen 600 ml/m²
Absorptievermogen, snelheid 0,3 s
Extraheerbare stoffen - bij gebruik van gedeïoniseerd water 0,04 g/m²
Extraheerbare stoffen - bij gebruik van isopropylalcohol 0,07 g/m²
Vezels (>100 µm) 240/m²
Deeltjesvorming (0,5 - 5 µm, bij ASTM E2090-test) 8 × 10⁶/m²
Deeltjesvorming (5 - 100 µm, bij ASTM E2090-test) 220000/m²